3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO104471000EA 356 EUR
ACRO104471000 ACRO104470050 ACRO104470250
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Kaava: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26
Sulamispiste: 170…173 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013142
CAS-numero: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes