Methyl vinyl sulphone 95% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO306730500EA 820 EUR
ACRO306730500 ACRO306730010 ACRO306730100
Methyl vinyl sulphone 95% stabiloitu
Methyl vinyl sulphone
Kaava: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Kiehumispiste: 115…117 °C (19 mmHg)
Tiheys: 1,21 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00007567
CAS-numero: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol