Borane trimethylamine complex 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L14994.06EA 53.2 EUR
L14994.06 L14994.14
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Kaava: C₃H₁₂BN
MW: 72,95
Kiehumispiste: 172 °C
Sulamispiste: 93…95 °C
Tiheys: 0,81
Leimahduspiste: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012420
CAS-numero: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II