[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26895.06EA 779 EUR
H26895.06 H26895.03 H26895.14
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Kaava: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
Sulamispiste: 285 °C
MDL numero: MFCD00270284
CAS-numero: 67292-34-6