[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
41225.14EA
2270
EUR
41225.14
41225.03
41225.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Kaava:
C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd MW: 816,64 g/mol Sulamispiste: 275…280 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00792899 CAS-numero: 95464-05-4 |