Tin(II) phthalocyanine
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
39607.02EA 174 EUR
39607.02
Tin(II) phthalocyanine
Tin(II) phthalocyanine
Kaava: C₃₂H₁₆N₈Sn
MW: 631,233 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00058867
CAS-numero: 15304-57-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III