Carbamazepine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO344360050EA 111 EUR
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Kaava: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
Sulamispiste: 189…192 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005073
CAS-numero: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %