Carbamazepine
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.00EA 392 EUR
PROOMM0076.00
Carbamazepine
Carbamazepine
Kaava: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
MDL numero: MFCD00005073
CAS-numero: 298-46-4
EINECS: 206-062-7