2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H50176.03EA 631 EUR
H50176.03 H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Kaava: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01691538
CAS-numero: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III