4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO200010250EA
182
EUR
ACRO200010250
ACRO200010050
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Kaava:
C₉H₁₂N₂ MW: 148,21 g/mol Kiehumispiste: 171…173 °C (27mbar) Sulamispiste: 54…58 °C Leimahduspiste: 112 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00006415 CAS-numero: 2456-81-7 EINECS: 219-534-2 UN: 2923 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Appearance | White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥97.5 % |