Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabiloitu
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A0889.0500EA 231 EUR
A0889.0500 A0889.0100
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabiloitu
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
UN: 2810
ADR: 6.1,II