(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO385330050EA 85 EUR
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385335000 ACRO385331000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Kaava: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Tiheys: 0,675 g/cm³
Leimahduspiste: –23 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053946
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M