(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Vaara
ABCRAB212318.0025
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Kaava: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Tiheys: 0,718
Leimahduspiste: –23 °C (–10 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053946
ADR: 6.1,I