D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15861.14EA 57 EUR
A15861.14 A15861.36 A15861.22
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,12
Sulamispiste: 174 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135622
CAS-numero: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3