D-(+)-Glucurono-6,3-lactone syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41864.0500EA 221 EUR
8.41864.0500 8.41864.0100 8.41864.0025
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
MDL numero: MFCD00135622
CAS-numero: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 176.12 g/mol