D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Toimittaja: Molekula
MOLE13139248-100GEA 101 EUR
MOLE13139248-100G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,12
MDL numero: MFCD00135622
CAS-numero: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3