D-Glucoronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLEM24989192EA 136 EUR
MOLEM24989192
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Kaava: C₆H₁₀O₇
MW: 194,139 g/mol
MDL numero: MFCD00166981
CAS-numero: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4