Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
19368.04EA 71.9 EUR
19368.04 ABCRAB204073.0002 19368.09 19368.18
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Kaava: C₂H₆BrCuS
MW: 205,58
Sulamispiste: 124…129 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043295
CAS-numero: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5
ADR: 9,III