Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62354.AKEA 271 EUR
J62354.AK J62354.AE
Buffer, BIS-TRIS propane, 0,2 M solution, pH 6,5
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 64431-96-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00004689