Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60066.AKEA 159 EUR
J60066.AK J62808.AK J62495.AP J63025.AP J60408.AP J63025.AK J60066.AP J62808.AP
Buffers, sodium bicarbonate, 1 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528