Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J61456.AKEA 197 EUR
J61456.AK J61561.AK J61456.AP J60158.AP J61151.AK J63791.AK J60825.AK J61561.AP J60825.AP J60158.AK J61151.AP J63791.AP
Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206