Buffers, PIPES, 1,0 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60618.APEA 482 EUR
J60618.AP J62494.AP J62195.AK J62494.AK J60659.AP J60300.AP J60618.AK J60300.AK J62195.AP J60659.AK
Buffers, PIPES, 1,0 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Varoitus: Storage Temperature: 2 to 8 °C