Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J61144.K2EA 240 EUR
J61144.K2 J62552.AP J62551.AP J63134.K2 J63735.K2 J61141.K2 J62287.K2 J63735.AP J62131.K2 J62287.AP J62944.AP J62131.AP J62944.K2 J61144.AP J62551.K2 J63134.AP J62552.K2 J61141.AP
Buffers, TRIS, 0,5 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679