Hesperidin 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62126.14EA 107 EUR
J62126.14 J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Acts as an antioxidant
Kaava: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
Sulamispiste: 250…255 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00075663
CAS-numero: 520-26-3
EINECS: 208-288-1