1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15114.22EA 598 EUR
A15114.22 A15114.06 A15114.14
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one
Kaava: C₁₇H₁₄O
MW: 234,30 g/mol
Sulamispiste: 100…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020692
CAS-numero: 614-57-3
EINECS: 210-385-9