N(α)-Boc-L-histidine
Toimittaja: Molekula
MOLEM42799369EA 261 EUR
MOLEM42799369
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
MDL numero: MFCD00065576
CAS-numero: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9