N(α)-Boc-L-histidine
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
04-12-0019-100EA 396 EUR
04-12-0019-100 04-12-0019-25
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
MDL numero: MFCD00065576
CAS-numero: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9