N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L09005.03EA 465 EUR
L09005.03
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidine
Kaava: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Sulamispiste: 161…163 °C
MDL numero: MFCD00067702
CAS-numero: 67424-93-5