N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L09114.06EA 290 EUR
L09114.06 L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Kaava: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Sulamispiste: ∼ 165 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065960
CAS-numero: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0