N(α)-Cbz-L-histidine
Toimittaja: Molekula
MOLE10028802-5GEA 0 EUR
MOLE10028802-5G
N(α)-Cbz-L-histidine
N(α)-Cbz-L-histidine
Kaava: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
MDL numero: MFCD00065960
CAS-numero: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0