Folic acid cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J62937.14EA 156 EUR
J62937.14 J62937.06 J62937.22
Folic acid cell culture reagent
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Kaava: C₁₉H₁₉N₇O₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00079305
CAS-numero: 59-30-3
EINECS: 200-419-0