Retinoic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO207340050EA
1090
EUR
ACRO207340050
ACRO207341000
ACRO207340010
Retinoic acid 97%
Retinoic acid
Kaava:
C₂₀H₂₈O₂ Sulamispiste: 179…184 °C Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD00001551 CAS-numero: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
HPLC | ≥96.0 % |