Retinoic acid ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
44540.04EA 878 EUR
44540.04 44540.77 44540.02
Retinoic acid ≥98%
Retinoic acid
Kaava: C₂₀H₂₈O₂
Sulamispiste: 180…182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001551
CAS-numero: 302-79-4
EINECS: 206-129-0