Retinoic acid, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
554720-500EA 237 EUR
554720-500
Retinoic acid, Millipore®
Retinoic acid
Kaava: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300,44 g/mol
MDL numero: MFCD00001551
CAS-numero: 302-79-4
EINECS: 206-129-0