D-(-)-Luciferin
Toimittaja: Biotium
10100-2EA 1130 EUR
10100-2 10100. 10100-1
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Kaava: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
MDL numero: MFCD00042929
CAS-numero: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3