D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Toimittaja: Molekula
MOLE25302670-25MGEA 0 EUR
MOLE25302670-25MG
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Kaava: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
MDL numero: MFCD11865368
CAS-numero: 103404-75-7