Lansoprazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J62008.MEEA 178 EUR
J62008.ME J62008.06 J62008.03
Lansoprazole ≥98%
Lansoprazole
A proton pump inhibitor
Kaava: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Sulamispiste: 173…175 °C
MDL numero: MFCD00866873
CAS-numero: 103577-45-3