Lansoprazole
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13627-5EA 511 EUR
CAYM13627-5 CAYM13627-10 CAYM13627-1 CAYM13627-500
Lansoprazole
Lansoprazole
Kaava: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MDL numero: MFCD00866873
CAS-numero: 103577-45-3