Hydrochlorothiazide
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0324EA 296 EUR
PROOICRS0324
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Kaava: C₇H₈ClN₃O₄S₂
MDL numero: MFCD00051765
CAS-numero: 58-93-5
EINECS: 200-403-3