2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO184750250EA 75.9 EUR
ACRO184750250 ACRO184751000
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Kaava: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Kiehumispiste: 184…186 °C (18 mmHg)
Sulamispiste: 116…127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005879
CAS-numero: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)