2-Sulphobenzoic cyclic anhydride syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41501.0025EA 151 EUR
8.41501.0025 8.41501.9999
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Kaava: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005879
CAS-numero: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 122 °C
Molar Mass 184.17 g/mol