Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
J62163.06EA
311
EUR
J62163.06
J62163.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Kaava:
C₂₈H₄₄O MW: 396,66 g/mol Sulamispiste: 118…119 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00166988 CAS-numero: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |