Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Toimittaja: Molekula
MOLEM77131888EA 0 EUR
MOLEM77131888
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Kaava: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
MDL numero: MFCD00166988
CAS-numero: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II