Bis(pinacolato)diboron 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO330571000EA 575 EUR
ACRO330571000 ACRO330570250 ACRO330570010 ACRO330570050
Bis(pinacolato)diboron 98%
Bis(pinacolato)diboron
Kaava: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
Sulamispiste: 135…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799570
CAS-numero: 73183-34-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥97.5 %