Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16088.03EA 148 EUR
L16088.03 L16088.14 L16088.06
Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Bis(pinacolato)diboron
Kaava: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
Sulamispiste: 133…139 °C
MDL numero: MFCD00799570
CAS-numero: 73183-34-3