(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18882.30EA 1670 EUR
A18882.30 A18882.09 A18882.18
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30
Sulamispiste: 186…189 °C
MDL numero: MFCD00011966
CAS-numero: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3