Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19384.03EA 87.6 EUR
L19384.03 L19384.06
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥97%
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Kaava: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
MW: 466,2 g/mol
MDL numero: MFCD00077412
CAS-numero: 132705-51-2
EINECS: 000-000-0