Theophyllin
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J60203.5HEA 169 EUR
J60203.5H J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Kaava: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Sulamispiste: 270…274 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00079619
CAS-numero: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III