Theophyllin
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0176.00EA 1830 EUR
PROOMM0176.00
Theophyllin
Theophyllin
Kaava: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
MDL numero: MFCD00079619
CAS-numero: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III