Theophyllin monohydrate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A15997.18EA 48.4 EUR
A15997.18 A15997.0B A15997.30
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Kaava: C₇H₈N₄O₂·1H₂O
MW: 198,18 g/mol (180,16 anhy)
Sulamispiste: 270…274 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151659
CAS-numero: 5967-84-0
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III